Tlačiť
Vanilin NF
Dodávateľ: Spectrum Chemical
Varování
Synonymá: 4-Hydroxy-3-methoxybenzaldehyde
VA130-12KG VA130-2.5KG VA130-50KGBL
SPCMVA130-12KGEA 4559.57 EUR
SPCMVA130-12KG SPCMVA130-2.5KG SPCMVA130-50KGBL
Vanilin NF
Vanilin
Vzorec: C₈H₈O₃
Teplota varu: 285 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: ∼82 °C
Hustota: 1,056 g/cm³ (20 °C)
Teplota vzplanutia: 153 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00006942
Číslo CAS: 121-33-5
EINECS: 204-465-2
Merck Index: 13,09998
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=fd6583c5aea50cd090e103650a05eab491b4d38e&vid=535f9a4c80d51d7343126ae5e79c6c83b3beefa7&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Assay 97% Min.