Tlačiť
Calcium citrate tetrahydrate, powder USP
Dodávateľ: Spectrum Chemical
C1102-125LBBL C1102-12KG C1102-2.5KG
SPCMC1102-125LBBLEA 4055.76 EUR
SPCMC1102-125LBBL SPCMC1102-12KG SPCMC1102-2.5KG
Calcium citrate tetrahydrate, powder USP
Calcium citrate tetrahydrate
Form: Powder
Vzorec: C₁₂H₁₀Ca₃O₁₄·4H₂O
Číslo MDL: MFCD00150786
Číslo CAS: 5785-44-4
EINECS: 212-391-7
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Assay 97.5% Min.