Tlačiť
Octan vápenatý USP
Dodávateľ: Spectrum Chemical
C1067-12KG C1067-100GM
SPCMC1067-12KGEA 2507.42 EUR
SPCMC1067-12KG SPCMC1067-100GM
Octan vápenatý USP
Octan vápenatý
BSE/TSE statement (available upon request)
Allergen statement (available upon request)
Vzorec: (H₃CCOO)₂Ca
Hustota: 1,509 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00150019
Číslo CAS: 62-54-4
EINECS: 200-540-9
Merck Index: 12,01683
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Assay 99% Min.