Tlačiť
Undec-10-enoic acid USP
Dodávateľ: Spectrum Chemical
Varování
Synonymá: Undecylenic-10 acid, Undecenoic acid, 10-Undecenoic acid, Undecylenic acid, Undecenylic acid
UN105-20LT UN105-4LT
SPCMUN105-20LTEA 0 EUR
SPCMUN105-20LT SPCMUN105-4LT
Undec-10-enoic acid USP
Undec-10-enoic acid
Allergen statement (available upon request)
Vzorec: C₁₁H₂₀O₂
Mw: 184.28
Teplota varu: 300
Teplota tavenia: 24
Hustota: 0.91 g/cm³ (20 °C)
Teplota vzplanutia: 146
Číslo MDL: MFCD00004442
Číslo CAS: 112-38-9
EINECS: 203-965-8
Merck Index: 12,09983
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Assay 97% Min.