Tlačiť
Tiaminhydrochlorid USP
Dodávateľ: Spectrum Chemical
Synonymá: Aneurine hydrochloride, 3-((4-Amino-2-methylpyrimidin-5-yl)methyl)-5-(2-hydroxyethyl)-4-methylthiazol-3-ium chloride hydrochloride, Thiaminium chloride, VitamineB1 hydrochloride
TH116-1KG TH116-25KGBL TH116-25GM TH116-500GM
SPCMTH116-1KGEA 1139.19 EUR
SPCMTH116-1KG SPCMTH116-25KGBL SPCMTH116-25GM SPCMTH116-500GM
Tiaminhydrochlorid USP
Tiaminhydrochlorid
Vzorec: C₁₂H₁₈Cl₂N₄OS
Mw: 337.27
Teplota tavenia: 252
Hustota: 1.401 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00012780
Číslo CAS: 67-03-8
EINECS: 200-641-8
Merck Index: 13,09366
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Assay 98% Min.