Tlačiť
L-Tyrosin USP
Dodávateľ: Spectrum Chemical
T1153-25KGBL T1153-50KGBL T1153-5KG T1153-100GM
SPCMT1153-25KGBLEA 0 EUR
SPCMT1153-25KGBL SPCMT1153-50KGBL SPCMT1153-5KG SPCMT1153-100GM
L-Tyrosin USP
L-Tyrosin
Vzorec: C₉H₁₁NO₃
Teplota varu: 351 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: 285 °C
Hustota: 1,41 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00002606
Číslo CAS: 60-18-4
EINECS: 200-460-4
Merck Index: 13,09907
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Assay 98.5% Min.