Síran barnatý USP
Dodávateľ: Spectrum Chemical
BA125-12KG
BA125-2.5KG
BA125-25KGBL
SPCMBA125-12KGEA
1227.32
EUR
SPCMBA125-12KG
SPCMBA125-2.5KG
SPCMBA125-25KGBL
Síran barnatý USP
Síran barnatý
BSE/TSE statement (available upon request)
Allergen statement (available upon request)
Vzorec:
BaSO₄ Mw: 233.39 Teplota varu: 1600 Teplota tavenia: 1345 Hustota: 4.5 g/cm³ (25 °C) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00003455 Číslo CAS: 7727-43-7 EINECS: 231-784-4 Merck Index: 13,00997 |
Výsledky špecifikačného testu
Assay | 97.5% Min. |