Tlačiť
Bismuth(III) citrate, powder USP
Dodávateľ: Spectrum Chemical
Varování
B1973-12KGBL B1973-25KGBL
SPCMB1973-12KGBLEA 0 EUR
SPCMB1973-12KGBL SPCMB1973-25KGBL
Bismuth(III) citrate, powder USP
Bismuth(III) citrate
Form: Powder
Vzorec: C₆H₅BiO₇
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00050817
Číslo CAS: 813-93-4
EINECS: 212-390-1
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Assay 49% Min.