Tlačiť
Sorbitan monooleate NF
Dodávateľ: Spectrum Chemical
SPA83-200LTBL SPA83-20LT SPA83-4LTGL
SPCMSPA83-200LTBLEA 8787 EUR
SPCMSPA83-200LTBL SPCMSPA83-20LT SPCMSPA83-4LTGL
Sorbitan monooleate NF
Sorbitan monooleate
Vzorec: C₂₄H₄₄O₆
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00080948
Číslo CAS: 1338-43-8
EINECS: 215-665-4
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Assay 72% Min.