Tlačiť
Disulfid dvojsodný ≥65%, granular JP, NF, BP, Ph. Eur. for food industry
Dodávateľ: Spectrum Chemical
Nebezpečí
Synonymá: Disodium disulphite, di-Sodium disulphite, Sodium pyrosulphite, Disodiumdisulphite, Sodium disulphite
SO182-12KG SO182-2.5KG SO182-45KGBL
SPCMSO182-12KGEA 1227.32 EUR
SPCMSO182-12KG SPCMSO182-2.5KG SPCMSO182-45KGBL
Disulfid dvojsodný ≥65%, granular JP, NF, BP, Ph. Eur. for food industry
Disulfid dvojsodný
BSE/TSE statement (available upon request)
Allergen statement (available upon request)
Vzorec: Na₂S₂O₅
Mw: 190.11
Teplota tavenia: 150
Hustota: 1.48 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00167602
Číslo CAS: 7681-57-4
EINECS: 231-673-0
REACH: 01-2119531326-45
Merck Index: 12,08784
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=110c9b08e7e977eb8c8a9a97bee16470ca9699c5&vid=004a574d6ed7e27d7cc82336f2179f23453618d0&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Assay 65% Min.