Tlačiť
Brij® S100
Dodávateľ: Spectrum Chemical
Synonymá: Polyoxyethylene (100) stearyl ether
B1593-2.5KG B1593-25GM
SPCMB1593-2.5KGEA 1732.85 EUR
SPCMB1593-2.5KG SPCMB1593-25GM
Brij® S100
Brij® S100
Vzorec: C₁₈H₃₇(OCH₂CH₂)nOH,n~100
Číslo MDL: MFCD00074177
Číslo CAS: 9005-00-9
EINECS: 500-017-8