Tlačiť
2,6-Di-terc-butyl-p-krezol, granular NF
Dodávateľ: Spectrum Chemical
Synonymá: Butylated hydroxytoluene, Butylhydroxytoluene, 2,6-Di-tert-butyl-4-methylphenol, BHT
B1196-12KGBL B1196-2.5KG B1196-500GM
SPCMB1196-12KGBLEA 3154.02 EUR
SPCMB1196-12KGBL SPCMB1196-2.5KG SPCMB1196-500GM
2,6-Di-terc-butyl-p-krezol, granular NF
2,6-Di-terc-butyl-p-krezol
BSE/TSE statement (available upon request)
Allergen statement (available upon request)
Vzorec: C₁₅H₂₄O
Mw: 220.35
Teplota varu: 265
Teplota tavenia: 69…70 °C
Hustota: 1.05 g/cm³ (20 °C)
Teplota vzplanutia: 127
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00011644
Číslo CAS: 128-37-0
EINECS: 204-881-4
Merck Index: 13,01547
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Assay 99% Min.