Tlačiť
Betaine hydrochloride USP
Dodávateľ: Spectrum Chemical
B1104-12KGBL B1104-50KGBL B1104-100GM
SPCMB1104-12KGBLEA 3399.56 EUR
SPCMB1104-12KGBL SPCMB1104-50KGBL SPCMB1104-100GM
Betaine hydrochloride USP
Betaine hydrochloride
Vzorec: C₅H₁₂ClNO₂
Mw: 153.61 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00011903
Číslo CAS: 590-46-5
EINECS: 209-683-1
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Assay 98% Min.