Tlačiť
L(+)-Serin USP
Dodávateľ: Spectrum Chemical
Synonymá: H-Ser-OH, (S)-2-Amino-3-hydroxypropanoic acid, Serine, (S)-(+)-Serine
S1023-1KG S1023-25KGBL S1023-12KGBL
SPCMS1023-1KGEA 3896.11 EUR
SPCMS1023-1KG SPCMS1023-25KGBL SPCMS1023-12KGBL
L(+)-Serin USP
L(+)-Serin
BSE/TSE statement (available upon request)
Allergen statement (available upon request)
Vzorec: C₃H₇NO₃
Teplota varu: 259 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: 215…225 °C
Hustota: 1,6 g/cm³ (22 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00064224
Číslo CAS: 56-45-1
EINECS: 200-274-3
Merck Index: 14,00846
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Assay 98.5% Min.