Tlačiť
4-Aminobutyric acid
Dodávateľ: Spectrum Chemical
Synonymá: GABA, γ-Aminobutyric acid
AM151-12KG AM151-25KGBL
SPCMAM151-12KGEA 0 EUR
SPCMAM151-12KG SPCMAM151-25KGBL
4-Aminobutyric acid
4-Aminobutyric acid
Melamine statement (available upon request) BSE/TSE statement (available upon request)
Vzorec: C₄H₉NO₂
Mw: 103.12
Teplota varu: 248
Teplota tavenia: 202
Hustota: 1.21 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00008226
Číslo CAS: 56-12-2
EINECS: 200-258-6
Merck Index: 13,00429
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Assay 98% Min.