Tlačiť
L(+)-Hydrogenvinan draselný USP
Dodávateľ: Spectrum Chemical
Synonymá: Potassium hydrogen L-tartrate, Potassium acid tartrate, Potassium (2R,3R)-3-carboxy-2,3-dihydroxypropanoate, Potassium Bitartrate, (R,R)-(+)-Tartaric acid potassium salt, L(+)-Tartaric acid potassium salt
P1801-12KG P1801-2.5KG P1801-50KGBL
SPCMP1801-12KGEA 1671.48 EUR
SPCMP1801-12KG SPCMP1801-2.5KG SPCMP1801-50KGBL
L(+)-Hydrogenvinan draselný USP
L(+)-Hydrogenvinan draselný
Vzorec: KOOC(CHOH)₂COOH
Teplota tavenia: 250 °C
Hustota: 1,943 g/cm³ (20 °C)
Číslo MDL: MFCD00065392
Číslo CAS: 868-14-4
EINECS: 212-769-1
Merck Index: 13,07697
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=355f72f319f5589f12d60c6dfffecdec31cee083&vid=4a750ad5d4a91fd4c2885832ee80b7b64cdcc42a&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Assay 99% Min.