Tlačiť
L-Fenylalanin USP
Dodávateľ: Spectrum Chemical
P1582-1KG P1582-50KGBL P1582-5KGBL
SPCMP1582-1KGEA 4006.42 EUR
SPCMP1582-1KG SPCMP1582-50KGBL SPCMP1582-5KGBL
L-Fenylalanin USP
L-Fenylalanin
Vzorec: C₉H₁₁NO₂
Teplota varu: 313 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: 173 °C
Hustota: 0,754 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00064227
Číslo CAS: 63-91-2
EINECS: 200-568-1
Merck Index: 14,07271
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Assay 98.5% Min.