Tlačiť
Kyselina adipová FCC
Dodávateľ: Spectrum Chemical
Varování
Synonymá: Hexanedioc acid, 1,6-Hexanedioic acid
AD130-45KGBL AD130-500GM
SPCMAD130-45KGBLEA 0 EUR
SPCMAD130-45KGBL SPCMAD130-500GM
Kyselina adipová FCC
Kyselina adipová
Vzorec: HOOC(CH₂)₄COOH
Mw: 146.14
Teplota varu: 337
Teplota tavenia: 151
Hustota: 1.36 g/cm³ (25 °C)
Teplota vzplanutia: 196 °C (ot. pohárek)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00004420
Číslo CAS: 124-04-9
EINECS: 204-673-3
Merck Index: 13,00163
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=58ac39e8ebd69527d91cb2d15a469a2a69506785&vid=ef907d9f9fd34903274c42b99d1d1ac1a8db6dce&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Assay 99.6% Min.