Tlačiť
L-prolin USP
Dodávateľ: Spectrum Chemical
P1434-1KG P1434-25KGBL P1434-5KG
SPCMP1434-1KGEA 1058.16 EUR
SPCMP1434-1KG SPCMP1434-25KGBL SPCMP1434-5KG
L-prolin USP
L-prolin
Vzorec: C₅H₉NO₂
Teplota varu: 245 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: 220…222 °C
Hustota: 1,35 g/cm³ (25 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00064318
Číslo CAS: 147-85-3
EINECS: 205-702-2
Merck Index: 13,07871