Tlačiť
Potassium benzoate NF
Dodávateľ: Spectrum Chemical
P1181-12KG P1181-2.5KG P1181-45KGBL
SPCMP1181-12KGEA 1021.26 EUR
SPCMP1181-12KG SPCMP1181-2.5KG SPCMP1181-45KGBL
Potassium benzoate NF
Potassium benzoate
Vzorec: C₇H₅KO₂
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00013061
Číslo CAS: 582-25-2
EINECS: 209-481-3
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Assay 99% Min.