Tlačiť
Kyselina DL-jablečná NF
Dodávateľ: Spectrum Chemical
Nebezpečí
Synonymá: Kyselina (±)-jablečná
M1336-12KG M1336-2.5KG M1336-500GM
SPCMM1336-12KGEA 2025.24 EUR
SPCMM1336-12KG SPCMM1336-2.5KG SPCMM1336-500GM
Kyselina DL-jablečná NF
Kyselina DL-jablečná
Vzorec: HOOCCH(OH)CH₂COOH
Mw: 134.09
Teplota varu: 306
Teplota tavenia: 131…132 °C
Hustota: 1.601 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00064212
Číslo CAS: 617-48-1
EINECS: 210-514-9
Merck Index: 13,05730
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=920b54632a869bc5df22624fb9fecd4d11cae65e&vid=278193678126274041defdc0bd71c7c40efb3085&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Assay 99% Min.