Tlačiť
L(+)-Lyzin monohydrochlorid, granular USP
Dodávateľ: Spectrum Chemical
L1142-1KG L1142-50KGBL L1142-5KG
SPCML1142-1KGEA 425.59 EUR
SPCML1142-1KG SPCML1142-50KGBL SPCML1142-5KG
L(+)-Lyzin monohydrochlorid, granular USP
L(+)-Lyzin monohydrochlorid
Form: Granular
Use: excipient, biochemistry.
Vzorec: H₂N(CH₂)₄CH(NH₂)CO₂H·HCl
Teplota tavenia: 263…264 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00064564
Číslo CAS: 657-27-2
EINECS: 211-519-9
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Assay 98.5% Min.