Tlačiť
Isopropyl palmitate NF
Dodávateľ: Spectrum Chemical
IS160-200LTBL IS160-20LTMT IS160-4LTGL IS160-500MLGL
SPCMIS160-200LTBLEA 0 EUR
SPCMIS160-200LTBL SPCMIS160-20LTMT SPCMIS160-4LTGL SPCMIS160-500MLGL
Isopropyl palmitate NF
Isopropyl palmitate
Vzorec: C₁₉H₃₈O₂
Teplota varu: 160 °C (2 mmHg)
Teplota tavenia: 13,5 °C
Hustota: 0,855 g/cm³ (20 °C)
Číslo MDL: MFCD00008993
Číslo CAS: 142-91-6
EINECS: 205-571-1
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Assay 90% Min.