Tlačiť
L(+)-Histidin USP
Dodávateľ: Spectrum Chemical
Synonymá: L-3-Imidazol-4-ylalanine, (S)-(+)-Histidine, (S)-2-Amino-3-(4-imidazolyl)propionic acid, H-His-OH, NSC 137773, L-Histidine
H1021-1KG H1021-25GM
SPCMH1021-1KGEA 2347.37 EUR
SPCMH1021-1KG SPCMH1021-25GM
L(+)-Histidin USP
L(+)-Histidin
BSE/TSE statement (available upon request)
Allergen statement (available upon request)
Vzorec: C₆H₉N₃O₂
Teplota tavenia: 272…273 °C
Hustota: 1,44 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00064315
Číslo CAS: 71-00-1
EINECS: 200-745-3
Merck Index: 13,04741
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=badfdb36aac0611e5823a7d05e6cba944f6650fa&vid=9e9f9d881a5b3314c7f342312e77e13493901200&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Assay 98.5% Min.