Tlačiť
Guanidiniumchlorid ≥99%, BiotechGrade
Dodávateľ: Spectrum Chemical
Varování
Synonymá: Guanadine hydrochloride, Aminoformamidine hydrochloride, Aminomethanamidine hydrochloride, Guanidine HCI, Guanidine chloride, Guanidinium chloride, Guanidine hydrochloride
GU103-2.5KG GU103-50KGBL
SPCMGU103-2.5KGEA 2920.89 EUR
SPCMGU103-2.5KG SPCMGU103-50KGBL
Guanidiniumchlorid ≥99%, BiotechGrade
Guanidiniumchlorid
Vzorec: NH₂C(=NH)NH₂·HCl
Mw: 95.53
Teplota tavenia: 185
Hustota: 1.354 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00013026
Číslo CAS: 50-01-1
EINECS: 200-002-3
Merck Index: 13,04578
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=da5a871cab977e6d9dc666b457732eb1e869a714&vid=b0d4fcb044b6106fce8e40448dbf2ce6e7077ad7&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Assay 99% Min.