Tlačiť
L-Alanin USP
Dodávateľ: Spectrum Chemical
Synonymá: (S)-(+)-Alanine, H-Ala-OH, L(+)-Alanine, Alanine, L-α-Alanine, A, H-L-Ala-OH, α-Alanine
A1253-1KG A1253-25KGBL A1253-5KG
SPCMA1253-1KGEA 845.57 EUR
SPCMA1253-1KG SPCMA1253-25KGBL SPCMA1253-5KG
L-Alanin USP
L-Alanin
Vzorec: C₃H₇NO₂
Teplota varu: 189 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: 79 °C
Hustota: 1,4 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00064410
Číslo CAS: 56-41-7
EINECS: 200-273-8
Merck Index: 13,00203
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Assay 98.5% Min.