L-Alanin USP
Dodávateľ: Spectrum Chemical
Synonymá:
(S)-(+)-Alanine, H-Ala-OH, L(+)-Alanine, Alanine, L-α-Alanine, A, H-L-Ala-OH, α-Alanine
A1253-1KG
A1253-25KGBL
A1253-5KG
SPCMA1253-1KGEA
845.57
EUR
SPCMA1253-1KG
SPCMA1253-25KGBL
SPCMA1253-5KG
L-Alanin USP
L-Alanin
Vzorec:
C₃H₇NO₂ Teplota varu: 189 °C (1013 hPa) Teplota tavenia: 79 °C Hustota: 1,4 g/cm³ (20 °C) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00064410 Číslo CAS: 56-41-7 EINECS: 200-273-8 Merck Index: 13,00203 |
Výsledky špecifikačného testu
Assay | 98.5% Min. |