Tlačiť
Hydrogenfosforečnan diamonný, granular NF
Dodávateľ: Spectrum Chemical
Synonymá: Diammonium hydrogen orthophosphate, Ammonium hydrogen phosphate, di-Ammonium hydrogen phosphate, Ammonium Phosphate, Ammonium biphosphate, Fyrex, Ammonium phosphate dibasic, Ammonium monohydrogen phosphate, Diammonium hydrogen phosphate
A1244-12KG A1244-2.5KG A1244-45KGBL
SPCMA1244-12KGEA 2037.25 EUR
SPCMA1244-12KG SPCMA1244-2.5KG SPCMA1244-45KGBL
Hydrogenfosforečnan diamonný, granular NF
Hydrogenfosforečnan diamonný
Melamine statement (available upon request)
BSE/TSE statement (available upon request)
Vzorec: (NH₄)₂HPO₄
Mw: 132.06
Teplota tavenia: 185
Hustota: 1.619 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00010891
Číslo CAS: 7783-28-0
EINECS: 231-987-8
REACH: 01-2119490974-22
Merck Index: 13,00546
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Assay 96% Min.