Tlačiť
Kyselina fumarová NF
Dodávateľ: Spectrum Chemical
Varování
Synonymá: trans-1,2-Ethylentricarboxylic acid
F1096-12KG F1096-2.5KG F1096-50KGBL
SPCMF1096-12KGEA 2626.48 EUR
SPCMF1096-12KG SPCMF1096-2.5KG SPCMF1096-50KGBL
Kyselina fumarová NF
Kyselina fumarová
BSE/TSE statement (available upon request)
Allergen statement (available upon request)
Vzorec: C₄H₄O₄
Mw: 116.07
Teplota varu: 356
Teplota tavenia: 287
Hustota: 1.625 g/cm³ (20 °C)
Teplota vzplanutia: 273
Číslo MDL: MFCD00002700
Číslo CAS: 110-17-8
EINECS: 203-743-0
Merck Index: 13,04308
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Assay 99.5% Min.