Tlačiť
Ethyl 4-hydroxybenzoate NF
Dodávateľ: Spectrum Chemical
Synonymá: Ethyl-4-hydroxybenzoat, Nipagin A, Ethyl paraben, Ethyl p-hydroxybenzoate, Ethyl-p-hydroxybenzoat, Ethylparaben
ET117-12KG ET117-2.5KG ET117-50KGBL
SPCMET117-12KGEA 3085.04 EUR
SPCMET117-12KG SPCMET117-2.5KG SPCMET117-50KGBL
Ethyl 4-hydroxybenzoate NF
Ethyl 4-hydroxybenzoate
Vzorec: C₉H₁₀O₃
Mw: 166.18
Teplota varu: 297
Teplota tavenia: 116…118 °C
Hustota: 1.078 g/cm³ (131 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00002353
Číslo CAS: 120-47-8
EINECS: 204-399-4
Merck Index: 13,03869
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Assay 98% Min.