Acetanilid
Dodávateľ: Spectrum Chemical
|
Varování
|
A1007-12KGBL
A1007-1KG
A1007-50KGBL
SPCMA1007-12KGBLEA
2826.71
EUR
SPCMA1007-12KGBL
SPCMA1007-1KG
SPCMA1007-50KGBL
Acetanilid
Acetanilid
Vzorec:
C₈H₉NO Teplota varu: 304 °C (1013 hPa) Teplota tavenia: 115 °C Hustota: 1,22 g/cm³ (20 °C) Teplota vzplanutia: 174 °C |
Číslo MDL:
MFCD00008674 Číslo CAS: 103-84-4 EINECS: 203-150-7 Merck Index: 13,00051 |
Výsledky špecifikačného testu
Assay | 99% Min. |