Tlačiť
2-Ethoxyethyl-acetát
Dodávateľ: Spectrum Chemical
Nebezpečí
E1024-200LTBL E1024-20LTMT E1024-4LTGL
SPCME1024-200LTBLEA 0 EUR
SPCME1024-200LTBL SPCME1024-20LTMT SPCME1024-4LTGL
2-Ethoxyethyl-acetát
2-Ethoxyethyl-acetát
Vzorec: C₆H₁₂O₃
Teplota varu: 156 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: –62 °C
Hustota: 0,976 g/cm³ (20 °C)
Teplota vzplanutia: 54 °C
Číslo MDL: MFCD00009251
Číslo CAS: 111-15-9
EINECS: 203-839-2
OSN: 1172
ADR: 3,III
Merck Index: 13,03787
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Assay 99% Min.