Tlačiť
Dusičnan vizmutitý bazický, powder USP
Dodávateľ: Spectrum Chemical
Nebezpečí
Synonymá: Bismuth(III) nitrate alkaline, Bismuth hydroxide nitrate oxide, Bismuth(III) hydroxide nitrate oxide, Bismuth subnitrate
BI150-12KG BI150-2.5KG BI150-50KGBL
SPCMBI150-12KGEA 0 EUR
SPCMBI150-12KG SPCMBI150-2.5KG SPCMBI150-50KGBL
Dusičnan vizmutitý bazický, powder USP
Dusičnan vizmutitý bazický
Form: Powder
Vzorec: Bi₅O(OH)₉(NO₃)₄
Mw: 1461.99
Hustota: 4.928 g/cm³ (20 °C)
Číslo MDL: MFCD00064844
Číslo CAS: 1304-85-4
EINECS: 215-136-8
OSN: 1477
ADR: 5.1 II
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Assay 79% Min.