Tlačiť
Pyridine-2,6-dicarboxylic acid
Dodávateľ: Spectrum Chemical
Varování
D2343-1KG D2343-25KGBL D2343-50KGBL
SPCMD2343-1KGEA 0 EUR
SPCMD2343-1KG SPCMD2343-25KGBL SPCMD2343-50KGBL
Pyridine-2,6-dicarboxylic acid
Pyridine-2,6-dicarboxylic acid
Vzorec: C₇H₅NO₄
Teplota varu: 357 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: 327 °C
Teplota vzplanutia: 188 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00006299
Číslo CAS: 499-83-2
EINECS: 207-894-3
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Assay 98% Min.