Tlačiť
Thiomerzal USP
Dodávateľ: Spectrum Chemical
Nebezpečí
TH125-1KGBL TH125-500GMBL TH125-5GM
SPCMTH125-1KGBLEA 0 EUR
SPCMTH125-1KGBL SPCMTH125-500GMBL SPCMTH125-5GM
Thiomerzal USP
Thiomerzal
Vzorec: 2-(C₂H₅HgS)C₆H₄CO₂Na
Teplota tavenia: 232…233 °C
Teplota vzplanutia: 250 °C (ot. pohárek)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00013062
Číslo CAS: 54-64-8
EINECS: 200-210-4
OSN: 2025
ADR: 6.1,II
Merck Index: 12,09451
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=621fb9ecf6f0ee8129acf49c938a6167645828da&vid=a4d9481c20c7c69ffe3a642fbe6cae8c3dfb117f&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Assay 97% Min.