Tlačiť
Dipropyleneglycol (mixture of isomers)
Dodávateľ: Spectrum Chemical
D1207-200LTBL D1207-20LT
SPCMD1207-200LTBLEA 4043.32 EUR
SPCMD1207-200LTBL SPCMD1207-20LT
Dipropyleneglycol (mixture of isomers)
Dipropyleneglycol (mixture of isomers)
Vzorec: C₆H₁₄O₃
Číslo MDL: MFCD00051023
Číslo CAS: 25265-71-8
EINECS: 246-770-3
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Assay 99% Min.