Tlačiť
Diethylftalát NF
Dodávateľ: Spectrum Chemical
Synonymá: Phthalic acid diethyl ester
D1097-200LTBL D1097-20LT D1097-4LTGL
SPCMD1097-200LTBLEA 0 EUR
SPCMD1097-200LTBL SPCMD1097-20LT SPCMD1097-4LTGL
Diethylftalát NF
Diethylftalát
Melamine statement (available upon request)
BSE/TSE statement (available upon request)
Allergen statement (available upon request)
Vzorec: C₁₂H₁₄O₄
Teplota varu: 298 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: –3 °C
Hustota: 1,12 g/cm³ (20 °C)
Teplota vzplanutia: 156 °C (ot. pohárek)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00009111
Číslo CAS: 84-66-2
EINECS: 201-550-6
Merck Index: 12,07527
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3d0a6c6b14ead75148c0661141b5e8d00e6fc1a9&vid=2461e9f0e230ca44b5372d1233410fbf47a564c7&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Assay 98% Min.