Tlačiť
Sodium dodecylbenzenesulphonate, powder
Dodávateľ: Spectrum Chemical
Nebezpečí
Synonymá: Laurylbenzenesulphonic acid Sodium Salt, Alkylbenzenesulphonic acid Sodium Salt, Sodium Alkylbenzenesulphonate, Dodecylbenzenesulphonic acid sodium salt, Sodium Laurylbenzenesulphonate
D1064-12KG D1064-25KGBL D1064-90KGBL
SPCMD1064-12KGEA 1167.23 EUR
SPCMD1064-12KG SPCMD1064-25KGBL SPCMD1064-90KGBL
Sodium dodecylbenzenesulphonate, powder
Sodium dodecylbenzenesulphonate
Form: Powder
Vzorec: C₁₈H₂₉NaO₃S
Mw: 348.48
Teplota tavenia: > 300 °C
Hustota: 1 g/cm³ (20 °C)
Číslo MDL: MFCD00011508
Číslo CAS: 25155-30-0
EINECS: 246-680-4
Merck Index: 13,08686
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Assay 90% Min.