Tlačiť
Chlorid zinečnatý, granular JP, USP
Dodávateľ: Spectrum Chemical
Nebezpečí
Synonymá: Zinc dichloride, Dichlorozinc, Zinc (II) chloride
ZI105-12KG ZI105-2.5KG ZI105-50KGBL ZI105-100GM ZI105-500GM
SPCMZI105-12KGEA 3019.03 EUR
SPCMZI105-12KG SPCMZI105-2.5KG SPCMZI105-50KGBL SPCMZI105-100GM SPCMZI105-500GM
Chlorid zinečnatý, granular JP, USP
Chlorid zinečnatý
Melamine statement (available upon request)
BSE/TSE statement (available upon request)
Allergen statement (available upon request)
Vzorec: ZnCl₂
Mw: 136.3
Teplota varu: 732
Teplota tavenia: 283
Hustota: 2.91 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00011295
Číslo CAS: 7646-85-7
EINECS: 231-592-0
OSN: 2331
ADR: 8 III
Merck Index: 13,10185
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Assay 97% Min.