Tlačiť
Diethylenglykol
Dodávateľ: Spectrum Chemical
Varování
Synonymá: 2,2'-Oxybis(ethan-1-ol), Digol, 2,2'-Oxybisethanol
D1027-200LTBL D1027-20LT
SPCMD1027-200LTBLEA 4498.19 EUR
SPCMD1027-200LTBL SPCMD1027-20LT
Diethylenglykol
Diethylenglykol
Vzorec: C₄H₁₀O₃
Teplota varu: 245 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: –10 °C
Hustota: 1,118 g/cm³ (20 °C)
Teplota vzplanutia: 123 °C (ot. pohárek)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00002882
Číslo CAS: 111-46-6
EINECS: 203-872-2
Merck Index: 13,03146
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4f023bd53ecff654f6d6d398b3ee2a1bac87d56f&vid=25d8943f9c247b4203b1e1bcba59bf77dfdd9158&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Assay 97% Min.