Tlačiť
Dextran, M.W. ~ 500,000, powder
Dodávateľ: Spectrum Chemical
D1004-10KGBL D1004-1KG D1004-50KGBL D1004-100GM
SPCMD1004-10KGBLEA 0 EUR
SPCMD1004-10KGBL SPCMD1004-1KG SPCMD1004-50KGBL SPCMD1004-100GM
Dextran, M.W. ~ 500,000, powder
Dextran
Form: Powder
Vzorec: (C₆H₁₀O₅)n
Číslo MDL: MFCD00130935
Číslo CAS: 9004-54-0
EINECS: 232-677-5