Tlačiť
L(+)-cystein
Dodávateľ: Spectrum Chemical
Varování
CY110-1KG CY110-25KGBL CY110-50KGBL
SPCMCY110-1KGEA 1511.83 EUR
SPCMCY110-1KG SPCMCY110-25KGBL SPCMCY110-50KGBL
L(+)-cystein
L-cystein
Vzorec: HSCH₂CH(NH₂)CO₂H
Teplota varu: 254 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: 115 °C
Hustota: 1,523 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00064306
Číslo CAS: 52-90-4
EINECS: 200-158-2
Merck Index: 13,02810
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Assay 98% Min.