Tlačiť
Kyanokobalamin, Crystalline USP
Dodávateľ: Spectrum Chemical
CY105-1KGBL CY105-100GMBL CY105-25GM
SPCMCY105-1KGBLEA 0 EUR
SPCMCY105-1KGBL SPCMCY105-100GMBL SPCMCY105-25GM
Kyanokobalamin, Crystalline USP
Kyanokobalamin
BSE/TSE statement (available upon request)
Allergen statement (available upon request)
Vzorec: C₆₃H₈₈CoN₁₄O₁₄P
Mw: 1355.38
Teplota tavenia: 320
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00151092
Číslo CAS: 68-19-9
EINECS: 200-680-0
Merck Index: 12,10152
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Assay 96% Min.