Tlačiť
Creatine (N-amidinosarcosine) monohydrate
Dodávateľ: Spectrum Chemical
Synonymá: Creatine Hydrate, 2-(1-Methylguanidino)acetic acid monohydrate, Creatine monohydrate, 2-(1-Methylguanidino)acetic acid hydrate, N-Amidinosarcosine monydrate
CR105-12KGBL CR105-1KGBL CR105-50KGBL
SPCMCR105-12KGBLEA 0 EUR
SPCMCR105-12KGBL SPCMCR105-1KGBL SPCMCR105-50KGBL
Creatine (N-amidinosarcosine) monohydrate
Creatine (N-amidinosarcosine) monohydrate
Vzorec: C₄H₉N₃O₂·1H₂O
Mw: 149.15 g/mol (131.13 anhy)
Číslo MDL: MFCD00071582
Číslo CAS: 6020-87-7
EINECS: 200-306-6
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Assay 99% Min.