Tlačiť
Corn oil NF
Dodávateľ: Spectrum Chemical
CO136-200LTBL CO136-4LTGL CO136-25ML
SPCMCO136-200LTBLEA 4731.65 EUR
SPCMCO136-200LTBL SPCMCO136-4LTGL SPCMCO136-25ML
Corn oil NF
Corn oil
Teplota tavenia: –10 °C
Hustota: 0,918 g/cm³ (20 °C)
Číslo MDL: MFCD00130865
Číslo CAS: 8001-30-7
EINECS: 232-281-2