Tlačiť
Dodecylsíran sodný BP, Ph. Eur., JP, NF
Dodávateľ: Spectrum Chemical
Nebezpečí
Synonymá: Dodecyl sulphate sodium salt, Sodium dodecyl sulfate, Dodecyl sulphuric acid sodium salt, Lauryl sulphate sodium salt, Sodium lauryl sulphate
SO180-12KG SO180-2.5KG SO180-45KGBL SO180-1KG
SPCMSO180-12KGEA 2589.63 EUR
SPCMSO180-12KG SPCMSO180-2.5KG SPCMSO180-45KGBL SPCMSO180-1KG
Dodecylsíran sodný BP, Ph. Eur., JP, NF
Dodecylsíran sodný
Melamine statement (available upon request)
BSE/TSE statement (available upon request)
Allergen statement (available upon request)
Vzorec: CH₃(CH₂)₁₁OSO₃Na
Mw: 288.38
Teplota tavenia: 204…207 °C
Hustota: 1.1 g/cm³ (20 °C)
Teplota vzplanutia: >100 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00036175
Číslo CAS: 151-21-3
EINECS: 205-788-1
OSN: 1325
ADR: 4.1 II
Merck Index: 14,08636
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=fe4cb1741fba41f699a3be006d0b01b1b551898c&vid=c6df9a86fc351b319e68cc79c1c17f733b4fec67&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Assay 85% Min.