Tlačiť
1,1,1-Trichloro-2-methyl-2-propanol, anhydrous NF
Dodávateľ: Spectrum Chemical
CH123-12KGBL CH123-50KGBL CH123-25GM CH123-500GM
SPCMCH123-12KGBLEA 0 EUR
SPCMCH123-12KGBL SPCMCH123-50KGBL SPCMCH123-25GM SPCMCH123-500GM
1,1,1-Trichloro-2-methyl-2-propanol, anhydrous NF
1,1,1-Trichloro-2-methyl-2-propanol
Melamine statement (available upon request)
BSE/TSE statement (available upon request)
Allergen statement (available upon request)
Vzorec: C₄H₇Cl₃O
Teplota varu: 166 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: 78 °C
Číslo MDL: MFCD02179352
Číslo CAS: 57-15-8
EINECS: 200-317-6
Merck Index: 13,02148
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Assay 98% Min.