Tlačiť
1,1,1-Trichlor-2-methyl-2-propanol hemihydrát ≥98.0% NF
Dodávateľ: Spectrum Chemical
Varování
Synonymá: 1,1,1-Trichloro-2-methyl-2-propanol Hemihydrate, Chlorbutanol hemihydrate, Chlorobutanol hemihydrate, Chlorobutanol hydrous
CH122-12KGBL CH122-2.5KG CH122-50KGBL
SPCMCH122-12KGBLEA 0 EUR
SPCMCH122-12KGBL SPCMCH122-2.5KG SPCMCH122-50KGBL
1,1,1-Trichlor-2-methyl-2-propanol hemihydrát ≥98.0% NF
1,1,1-Trichlor-2-methyl-2-propanol hemihydrát
Vzorec: C₈H₁₆Cl₆O₃
Teplota varu: 167 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: 78 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD02179352
Číslo CAS: 6001-64-5
EINECS: 200-317-6
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Assay 98% Min.