Tlačiť
1-Hexadekanol NF
Dodávateľ: Spectrum Chemical
CE120-12KG CE120-2.5KG
SPCMCE120-12KGEA 2064.98 EUR
SPCMCE120-12KG SPCMCE120-2.5KG
1-Hexadekanol NF
1-Hexadekanol
Vzorec: H₃C(CH₂)₁₄CH₂OH
Teplota varu: 305…330 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: 46…52 °C
Hustota: 0,81 g/cm³ (20 °C)
Teplota vzplanutia: >110 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00004760
Číslo CAS: 36653-82-4
EINECS: 253-149-0
Merck Index: 13,02037
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Assay 90% Min.