1-Phenyl-2-pyrrolidone 99%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Synonymá:
1-Phenyl-2-pyrrolidinone
L14660.22
L14660.06
L14660.14
L14660.22EA
340.15
EUR
L14660.22
L14660.06
L14660.14
1-Phenyl-2-pyrrolidone 99%
1-Phenyl-2-pyrrolidone
Odour: Odourless
Melting Point: 63-68°
Boiling Point: 123°/0.2mm
Beilstein Reference: 130685
Vzorec:
C₁₀H₁₁NO Teplota varu: 123 °C (0,2 mmHg) Teplota tavenia: 63…68 °C Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00003192 Číslo CAS: 4641-57-0 EINECS: 225-069-6 ADR: 8,I Merck Index: 13,01337 |