Tlačiť
Tetramethylamoniumhydroxid 25% in aqueous solution (w/w)
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
L09991.AK L09991.AC L09991.AU
L09991.AKEA 76.11 EUR
L09991.AK L09991.AC L09991.AU
Tetramethylamoniumhydroxid 25% in aqueous solution (w/w)
Tetramethylamoniumhydroxid
Vzorec: C₄H₁₃NO
Mw: 91.15 g/mol
Teplota varu: ∼102 °C
Hustota: 1.014
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00008280
Číslo CAS: 75-59-2
EINECS: 200-882-9
OSN: 1835
ADR: 8 II
Merck Index: 14,9224